missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45R (B220) Rat, anti-Mouse, Biotin, Clone: RA3-6B2, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17127591
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17127591 25 μg 25 microgramos
17137591 100 μg 100 microgramos
17118511 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17127591

Marca: Stemcell Technologies 1000424

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

  • The RA3-6B2 antibody reacts with an epitope on the extracellular domain of the exon A‐restricted isoform of mouse CD45
  • CD45 is a member of the protein tyrosine phosphatase family and functions in a number of immunoregulatory processes, including cell activation, growth, differentiation, and oncogenic transformation
  • The large cytoplasmic portion of CD45 contains two tyrosine phosphatase domains (one of which is enzymatically active) that are involved in modulating the function of Src kinases such as Lck and Fyn
  • Several isoforms of CD45 have been identified, the expression of which differs according to cell type and functional status
  • Alternative splicing of three exons encoding the extracellular RA, RB, and RC polypeptide sequences gives rise to up to 8 isoforms with molecular masses in the range of 200 - 220 kDa
  • This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit (Catalog #19854)

Especificaciones

Antígeno CD45R (B220)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon RA3-6B2
Conjugado Biotin
Especie del huésped Rat
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Feline, Human, Mouse
Tipo de célula B Cells, Leukocytes, Lymphocytes
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.