Learn More
CD45 Rat, PE-Cy7, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Código de producto. p-7156523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15991968 25 μg 25 microgramos
15981968 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15991968 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor QAB40PE725ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD45
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 30-F11
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado PE-Cyanine7
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001255215
Símbolos de los genes Ptprc
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19264
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2b κ