missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Rat anti-Mouse, APC-Cy7, Clone: 30-F11, BD

Código de producto. 15818978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15818978 0.1 mg cada uno
15850709 25 μg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15818978

Proveedor: BD Biosciences 557659

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The 30-F11 clone has been reported to react with all isoforms and both alloantigens of CD45, which is found on hematopoietic stem cells and all cells of hematopoietic origin, except erythrocytes. CD45 is a transmembrane glycoprotein which is expressed at high levels on the cell-surface, and its presence distinguishes leukocytes from non-hematopoietic cells. CD45 is a member of the Protein Tyrosine Phosphatase (PTP) family, where the intracellular carboxy-terminal region contains two PTP catalytic domains, and the extracellular region is highly variable due to alternative splicing of exons 4, 5, and 6 (designated as A, B, and C, respectively). CD45 isoforms play complex roles in T-cell and B-cell antigen receptor signal transduction and the CD45 isoforms detected in the mouse are cell type-, maturation-, and activation state-specific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 30-F11
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado APC-Cyanine7
Descripción Ptprc; CD45R; LCA; Leukocyte common antigen; T200; B220; Ly-5; Lyt-4
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse Thymus / Spleen
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.