Learn More
CD45 Mouse, APC, Clone: HI30, enQuireBio™
Código de producto. p-7156566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
500 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
500 tests
Product Code. Cantidad unitSize
15912078 25 Tests 25 tests
15902078 100 Tests 100 tests
15922078 500 Tests 500 tests
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15912078
Brand: EnquireBio QAB46APC25Tests
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
Specifications
Antígeno CD45
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HI30
Concentración 5μL/Test
Conjugado APC
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_002829
Símbolos de los genes PTPRC
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 κ