Learn More
CD45 Mouse, APC, Clone: HI30, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HI30 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Conjugado | APC |
| Formulación | 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 |
| N.º de referencia del gen | NP_002829 |
| Símbolos de los genes | PTPRC |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |