Learn More
CD45 Mouse, anti-Human, R718, Clone: HI30, BD Horizon™
Descripción
The HI30 monoclonal antibody specifically binds to the 180, 190, 205, 220 kDa protein isoforms of CD45. CD45 is encoded by the PTPRC (Protein tyrosine phosphatase receptor type C) gene. CD45, also known as the leukocyte common antigen (LCA), is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. It is present on all human leukocytes including lymphocytes, monocytes, granulocytes, eosinophils, and thymocytes. CD45 is absent from circulating erythrocytes, platelets, or mature erythroid cells of bone marrow and non-hemopoietic tissues.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HI30 |
| Conjugado | R718 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 25 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.