missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Mouse anti-Human, Clone: 2D1, BD™

Código de producto. 15846098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15846098 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15846098

Marca: BD Biosciences 347460

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2D1
Concentración 25μg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Vol. Per test: 20μL
Formulación Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Reseach Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.