Learn More
Invitrogen™ CD45 Monoclonal Antibody (2D1), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
175.00€ - 371.00€
Especificaciones
Antígeno CD45
Clon 2D1
Concentración 5 μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30088872
Ver documentos
Invitrogen™
407-9459-41
25 Tests
175.00€
paquete de 25
30089520
Ver documentos
Invitrogen™
407-9459-42
100 Tests
371.00€
paquete de 100
Descripción
Descripción
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Invitrogen™ CD45 Monoclonal Antibody (2D1), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™, Invitrogen™