missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Antibody (F10-89-4) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30160687 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30160687 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP128509JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Equine,Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon F10-89-4
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B220, CD_antigen: CD45, CD45, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, EC:3.1.3.48, GP180, LCA, L-CA, Leukocyte common antigen, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide, PTPRC, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This CD45 Antibody (F10-89-4) was prepared from Purified T cells from human lymph nodes.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especies diana Equine, Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.