missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Antibody (30-F11) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18516171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18516171 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18516171

Marca: R&D Systems NB10077417SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 29 publications

CD45 Monoclonal specifically detects CD45 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Functional, In vitro assay, In vivo assay, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 30-F11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Functional reported in scientific literature (PMID 7743522), In vitro assay reported in scientific literature (PMID 1974916), In vivo assay reported in multiple pieces of scientific literature, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen P06800
Alias de gen B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide
Símbolos de los genes PTPRC
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse thymus or spleen
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especificidad de la prueba Recognizes all CD45 isoforms as well as the known mouse CD45 alloantigens (CD45-1/Ly 5a and CD45-2/Ly 5b)
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.