missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD44v6 Mouse anti-Human, Clone: CD44v6/1246, Abnova™

Código de producto. 16043316
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16043316 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16043316

Marca: Abnova MAB15066.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human CD44v6.

  • High specificity
  • High reactivity

Especificaciones

Antígeno CD44v6
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Monoclonal
Clon CD44v6/1246
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human CD44v6.
Dilución Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
N.º de referencia del gen P16070
Alias de gen CDW44/CSPG8/ECMR-III/HCELL/IN/LHR/MC56/MDU2/MDU3/MGC10468/MIC4/MUTCH-I/Pgp1
Símbolos de los genes CD44
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human CD44v6.
Método de purificación Protein A/G purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.