Learn More
Abnova™ CD44 Pre-design Chimera RNAi
Homo sapiens CD44 antigen (homing function and Indian blood group system) (CD44), transcript variant 8, mRNA.
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a - 20 °C, no exceder 4 - 5 ciclos de congelación-descongelación para garantizar la integridad del producto. |
|---|---|
| Para utilizar con (aplicación) | Reducción por ARNi |
Descripción
- Gene name: CD44
- Gene Alias: CDW44,CSPG8,ECMR-III,HCELL,IN,LHR,MC56,MDU2,MDU3,MGC10468,MIC4,MUTCH-I,Pgp1
- Entrez GeneID: 960
- Gene Description: CD44 molecule
Especificaciones
| Almacenar a - 20 °C, no exceder 4 - 5 ciclos de congelación-descongelación para garantizar la integridad del producto. | |
| Reducción por ARNi |
For research use only