Learn More
Descrizione
The CD44 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with purified t cells from human lymph nodes of human CD44. This antibody recognizes human antigen. The CD44 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Specifica
Specifica
| Antígeno | CD44 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | F10-44-2 |
| Concentración | 10 μL/Test |
| Conjugado | PE |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 100 Tests |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 960 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?