Learn More
CD44 Mouse anti-Canine, Equine, Alexa Fluor 750, Clone: 69-S5, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems FAB5449S-100UG
Encompass
Código de producto. 15747613
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
CD44 Monoclonal specifically detects CD44 in Canine, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD44
Monoclonal
0.2 mg/mL
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Q28284
CD44
Canine marrow cells Accession # Q28284
RUO
960
Canine, Equine
IgG1
Flow Cytometry
69-S5
Alexa Fluor 750
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
CD44, CD44 antigen, CD44 molecule (Indian blood group), CD44R, CDw44, cell surface glycoprotein CD44, chondroitin sulfate proteoglycan 8, CSPG8, ECMR-III, Epican, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HCAM, HCELL, hematopoietic cell E- and L-selectin ligand, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, homing function and Indian blood group system, HUTCH-I, Hyaluronate receptor, IN, LHR, MC56, MDU2, MDU2CD44 antigen (homing function and Indian blood group system), MDU3, MDU3CDW44, MIC4, MIC4MGC10468, MUTCH-I, Pgp1, PGP-1, PGP-I, Phagocytic glycoprotein 1, Phagocytic glycoprotein I
Mouse
100 μg
Primary
Detects canine and equine CD44 in Flow Cytometry.
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)