missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD43/Sialophorin Antibody (SPN/1766R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-54344PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD43/Sialophorin Monoclonal antibody specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Especificaciones
| CD43/Sialophorin | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43) | |
| Recombinant full-length human CD43/Sialophorin protein (Uniprot: P16150) | |
| 100 μg | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 6693 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SPN/1766R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido