missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD43 Mouse, Clone: SPN/1094, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 6693-MSM5-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| CD43 | |
| Cell surface | |
| SPN/1094 | |
| Unconjugated | |
| NP_003114 | |
| Mouse | |
| 95, 115, or 135kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 6693 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| SPN | |
| Recombinant human SPN protein | |
| Paracortex in a tonsil or a reactive lymph node | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido