Learn More
Invitrogen™ CD42b Monoclonal Antibody (HIP1), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
181.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CD42b
Clon HIP1
Concentración 0.2 μg/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30055539
Ver documentos
Invitrogen™
H051T03Y03-A
100 Tests
399.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30054963
Ver documentos
Invitrogen™
H051T02Y03-A
25 Tests
181.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CD42b Monoclonal antibody specifically detects CD42b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
CD42b
0.2 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human
P07359
2811
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
HIP1
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 610
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Antigen CD42b-alpha; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42a; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; Glycocalicin; glycoprotein 1b, alpha polypeptide; glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide; glycoprotein Ib platelet alpha subunit; glycoprotein Ib platelet subunit alpha; glycoprotein Ibalpha; GP1B; GP1BA; GPIB; GPIb alpha; GP-Ib alpha; GPIbA; GPIbalpha; GPIX; GP-IX; MGC34595; mutant platelet membrane glycoprotein Ib-alpha; platelet glycoprotein Ib alpha chain; platelet glycoprotein Ib alpha polypeptide; Platelet GPIX; platelet membrane glycoprotein 1b-alpha subunit; platelet membrane glycoprotein Ib-alpha; VWDP
IgG1 κ
Affinity chromatography
Gp1ba