missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD41/CD61 Monoclonal Antibody (237)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11575622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11575622 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11575622

Marca: Invitrogen™ MA191681

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

CD41 is a transmembrane glycoprotein (integrin family) composed of two chains GPIIb alpha (heavy chain; 120 kDa) and GPIIb beta (light chain; 23 kDa). CD61 non-covalently associates with CD41.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD41/CD61
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 237
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.2
génica ITGA2B
N.º de referencia del gen P05106, P08514
Alias de gen alphaIIb protein; antigen CD61; BDPLT16; BDPLT2; CD41; CD41B; CD61; glycoprotein GPIIb; glycoprotein GPIIIa; glycoprotein IIb; glycoprotein IIIa; GP2B; GP3A; GPalpha IIb; GPIIb; GPIIIa; GT; GTA; HPA3; INTB3; integrin; integrin alpha 2b; integrin alpha 2b precursor; Integrin alpha-2b; integrin alpha-IIb; Integrin alpha-IIb heavy chain; Integrin alpha-IIb light chain, form 1; Integrin alpha-IIb light chain, form 2; Integrin beta; integrin beta 3; integrin beta 3 subunit; integrin beta3; integrin beta-3; integrin beta-3 subunit; integrin subunit alpha 2b; integrin subunit alpha IIb; integrin subunit beta 3; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41); integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41B); integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); ITGA2B; ITGA2B-like protein; ITGAB; ITGB3; platelet fibrinogen receptor, alpha subunit; platelet glycoprotein IIb; platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex; platelet glycoprotein IIIa; platelet glycoprotein IIIa integrin subunit beta 3; platelet membrane glycoprotein IIb; Platelet membrane glycoprotein IIIa; platelet-specific antigen BAK; PPP1R93; protein phosphatase 1, regulatory subunit 93
Símbolos de los genes ITGA2B, ITGB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 109 human platelets suspension.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3674, 3690
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.