missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The CD40 antigen is a single chain glycoprotein. It is known to be a member of the tumor necrosis factor / nerve growth factor superfamily and shows a significant homology to the Hodgkin′s disease associated antigen, CD30. CD40 is present on all B cells except plasma cells. It is also found on some epithelial cells, carcinomas and lymphoid dendritic cells. The precise function of the CD40 antigen is unknown but it appears to be involved in the transduction of regulatory signals for cellular functions such as B cell proliferation and differentiation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD40L/CD154 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CD40LG |
| N.º de referencia del gen | P27548, P29965 |
| Alias de gen | CD154, CD40 L, CD40 ligand, CD40L, CD40LG, gp39, hCD40L, HIGM1, IGM, IMD3, T BAM, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TNFSF5, TRAP |
| Símbolos de los genes | CD40LG |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?