Learn More
CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor Mouse, Clone: C40/2383, enQuireBio™
Código de producto. 15951248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15951248 100 μg 100 microgramos
15941248 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15951248
Marca: EnquireBio 958MSM3P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface and Secreted
Clasificación Monoclonal
Clon C40/2383
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human CD40 protein (apprx. aa 29-107)
Peso molecular del antígeno 43kDa
Control positivo L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 958
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ