Learn More
CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor Mouse, Clone: C40/2383, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 958-MSM3-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941248
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor
Cell Surface and Secreted
C40/2383
Unconjugated
Mouse
43kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
958
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human CD40 protein (apprx. aa 29-107)
L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.