missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD40/TNFRSF5 Antibody (dacetuzumab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30177318 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30177318

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328643JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD40/TNFRSF5 Monoclonal antibody specifically detects CD40/TNFRSF5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD40/TNFRSF5
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon dacetuzumab
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
Especie del huésped Human
Inmunógeno TNFRSF5/ CD40
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 958
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.