missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD40 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: 1C10, Proteintech

Código de producto. 16881176 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16881176 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16881176

Marca: Proteintech FITC65062500UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The CD40 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with scd40 of mouse CD40. This antibody recognizes mouse antigen. The CD40 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.

Especificaciones

Antígeno CD40
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1C10
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado FITC
Especie del huésped Rat
Cantidad 500 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21939
Especies diana Mouse
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.