missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD40 Monoclonal Antibody (OTI9F4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17568373
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17568373 30 μL 30 microlitros
17548373 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17568373

Marca: Origene Technologies TA807686S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD40 Monoclonal antibody specifically detects CD40 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CD40
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BMF
N.º de referencia del gen Q96LC9
Alias de gen AI326936; B cell surface antigen CD40; B cell-associated molecule; B-cell surface antigen CD40; Bp50; CD antigen CD40; Cd40; CD40 antigen; CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5); CD40 antigen, TNF receptor superfamily member 5; CD40 molecule; CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5; CD40L receptor; CDw40; GP39; HIGM1; I79_006806; IGM; IMD3; Immunoglobulin M; ImmunoglobulinM; membrane protein CD40; MGC9013; p50; receptor for ligand CD154; sCD40; soluble CD40; T-BAM; T-cell differentiation antigen; Tnfrsf5; TRAP; tumor necrosis factor receptor superfamily member 5; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BMF ( NP_001003940) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90427
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.