Learn More
CD4 Rat anti-Mouse, PE, Clone: GK1.5, Proteintech
Código de producto. 16801706 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16801706 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16801706
Marca: Proteintech PE65104100UG
Rat Monoclonal Antibody
The CD4 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with mouse ctl clone v4 of mouse CD4. This antibody recognizes mouse antigen. The CD4 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Especificaciones
Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon GK1.5
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado PE
Especie del huésped Rat
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12504
Especies diana Mouse
Isotype IgG2b