missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: GK1.5, Proteintech

Código de producto. 16801206 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16801206 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16801206

Marca: Proteintech FITC65104100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The CD4 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with mouse ctl clone v4 of mouse CD4. This antibody recognizes mouse antigen. The CD4 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.

Especificaciones

Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon GK1.5
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado FITC
Especie del huésped Rat
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12504
Especies diana Mouse
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.