Learn More
CD4 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: OKT4, enQuireBio™
Código de producto. 15951498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
15951498 25 Tests 25 tests
15941498 100 Tests 100 tests
2 options
Código de producto. 15951498
Marca: EnquireBio QAB11PCP5525Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OKT4
Concentración 5μL/Test
Conjugado PerCP-Cyanine5.5
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001181945
Símbolos de los genes CD4
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2b κ