Learn More
CD4 Mouse, APC, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
131.25€ - 802.20€
Especificaciones
| Antígeno | CD4 |
|---|---|
| Clon | OKT4 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15991488
|
EnquireBio
QAB11-APC-25Tests |
25 Tests |
131.25€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15981488
|
EnquireBio
QAB11-APC-100Tests |
100 Tests |
222.60€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15901498
|
EnquireBio
QAB11-APC-500Tests |
500 Tests |
802.20€
500 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD4 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 920 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| OKT4 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| NP_001181945 | |
| CD4 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |