Learn More
CD4 Mouse anti-Human, APC-R700, Clone: RPA-T4, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
188.00€ - 384.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD4 |
|---|---|
| Clon | RPA-T4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | APC-R700 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15863999
|
BD Biosciences
564976 |
25 Tests |
188.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15853999
|
BD Biosciences
564975 |
100 Tests |
384.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Especificaciones
| CD4 | |
| Flow Cytometry | |
| APC-R700 | |
| Mouse | |
| Cell Biology | |
| Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG1 κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon APC-R700 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon APC-R700 were removed. |
| RPA-T4 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| L3T4; T-cell surface antigen T4/Leu-3; W3/25; CD4 antigen (p55) | |
| Primary | |
| Vol. Per test: 5μL |
For Research Use Only.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction