missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Mouse anti-Human , APC-R700, Clone: OKT4, BD Biosciences™

Código de producto. 17257624
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17257624 25 Tests 25 tests
17247624 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17257624 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566809

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OKT4
Conjugado APC-R700
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen CD4 antigen (p55); T-cell surface antigen T4/Leu-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unconjugated antibody and free dye were removed.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.