Learn More
CD4 Mouse anti-Human , APC-R700, Clone: OKT4, BD Biosciences™
Descripción
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OKT4 |
| Conjugado | APC-R700 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | CD4 antigen (p55); T-cell surface antigen T4/Leu-3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |