Learn More
CD4 Mouse anti-Human, APC, Clone: OKT4, Proteintech
Código de producto. 16890506 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
16890506 100 Tests 100 tests
1 options
Código de producto. 16890506
Marca: Proteintech APC65134100TESTS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
The CD4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human peripheral t cells of human CD4. This antibody recognizes human antigen. The CD4 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Specifications
Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OKT4
Concentración 5 μL (0.125 μg)/Test
Conjugado APC
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Especies diana Human
Isotype IgG2b