Learn More
Invitrogen™ CD4 Monoclonal Antibody (YKIX302.9), PE

Descripción
Reconstitute with 1 mL of distilled water. After reconstitution, store product undiluted at 4°C in the dark. For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Rat anti Dog CD4 antibody, clone YKIX302.9, is a monoclonal antibody specific for the canine CD4 cell surface antigen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | YKIX302.9 |
| Concentración | Conc. Not Determined |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 5% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | CD4 |
| N.º de referencia del gen | P33705 |
| Alias de gen | Activation B7-1 antigen; B7; B7.1; B7-1; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; CD28LG; CD28LG1; CD4; CD4 antigen; CD4 antigen (p55); CD4 antigen p55; Cd4 molecule; CD4 precursor; CD4 receptor; CD4, allele 1; cd4a; CD4mut; CD80; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); CD80 molecule; cell surface glycoprotein CD4; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; fCD4; L3T4; LAB7; Leu-3; Ly-4; lymphocyte antigen CD4; lymphocyte antigen CD4 precursor; membrane protein; p55; T-cell differentiation antigen L3T4; T-cell surface antigen T4/Leu-3; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface glycoprotein CD4 precursor (T-cell surface antigen T4/Leu-3) (T-cell differentiation antigen L3T4); T-lymphocyte activation antigen CD80; W3/25; W3/25 antigen |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.