Learn More
Invitrogen™ CD4 Monoclonal Antibody (SK3 (SK-3)), NovaFluor™ Red 660, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
196.00€ - 418.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD4 |
|---|---|
| Clon | SK3 (SK-3) |
| Concentración | 0.1 μg/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30055680
|
Invitrogen™
H001T03R01-A |
100 Tests |
418.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30056044
|
Invitrogen™
H001T02R01-A |
25 Tests |
196.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD4 | |
| 0.1 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P01730 | |
| 920 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| SK3 (SK-3) | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Red 660 | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| Activation B7-1 antigen; B7; B7.1; B7-1; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; CD28LG; CD28LG1; CD4; CD4 antigen; CD4 antigen (p55); CD4 antigen p55; Cd4 molecule; CD4 precursor; CD4 receptor; CD4, allele 1; cd4a; CD4mut; CD80; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); CD80 molecule; cell surface glycoprotein CD4; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; fCD4; L3T4; LAB7; Leu-3; Ly-4; lymphocyte antigen CD4; lymphocyte antigen CD4 precursor; membrane protein; p55; T-cell differentiation antigen L3T4; T-cell surface antigen T4/Leu-3; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface glycoprotein CD4 precursor (T-cell surface antigen T4/Leu-3) (T-cell differentiation antigen L3T4); T-lymphocyte activation antigen CD80; W3/25; W3/25 antigen | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography | |
| CD4 |