Learn More
IBA Lifesciences CD4 Isolation Kit for FABian™, Mouse
Código de producto. p-7160107 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 kits
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10 sets
16242931 1 kit 1 set
16252931 10 kits 10 sets
2 options
Código de producto. 16242931
Marca: IBA Lifesciences 66501001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For automated positive cell separation. The Isolation Kit for FABian™ provides label-free target cells without the use of high affinity antibodies and magnetic beads
  • El kit se utiliza para la selección de células CD4+ T del bazo de ratón en conjunción con el sistema FABian&trade.
  • Incluye CD4 Fab-Strep (ratón), la columna de aislamiento celular, tampón de aislamiento celular, biotina para elución celular y tubos y un adaptador luer lock con la jeringa.
  • Cada kit es suficiente para una serie FABian&trade para aislar hasta 3 × 10^7 células diana.
  • Especificaciones
    Tipo de producto Kit de aislamiento celular no magnético
    Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
    Fuente de dadores bazo de ratón
    Para utilizar con (aplicación) Isolation of label-free cells
    Suficiente para 3 × 107 células diana
    Cantidad 1 kit