Learn More
IBA Lifesciences CD4 Isolation Kit for FABian™, Mouse
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 kits
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10 sets
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de aislamiento celular no magnético |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Fuente de dadores | bazo de ratón |
| Para utilizar con (aplicación) | Isolation of label-free cells |
| Suficiente para | 3 × 107 células diana |
| Cantidad | 1 kit |