Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 10 columnas |
| Tipo | Kit de aislamiento celular no magnético |
| Especie | Ratón |
| Suficiente para | 1 × 108 celdas/columna de destino |