Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de microesferas magnéticas CD4 de Fab Streptamer™
Código de producto. 15352076 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
15352076 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15352076 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 68000206
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de aislamiento de microesferas magnéticas IBA Lifesciences™ CD4 Fab Streptamer™ se emplea para el aislamiento celular reversible que proporciona células diana sin etiqueta.
  • Micropartículas magnéticas Strep-Tactin™ para Fab Streptamers™; 2 viales para 5 x 108 células cada una
  • CD4 Fab-Strep, humanas para el aislamiento de linfocitos T; 1 vial para 1 x 109 células
  • Solución madre de biotina para tecnología Streptamer™; 2 x 1 ml
  • Tampón IS, tampón de lavado de Streptamer™, concentrado 10x; 50 ml
  • Las micropartículas están diseñadas para utilizarse con un imán permanente para el aislamiento manual de células; recomendamos nuestro imán StrepMan para los tubos Falcon de 2 x 15 ml y 2 x 50 ml.
  • Principio de selección: El aislamiento de linfocitos T CD4 humanos se realiza mediante selección positiva. Las PBMC se etiquetan con CD4 magnéticas de Fab Streptamers™. Las células etiquetadas se aíslan en un imán fuerte (StrepMan, posición horizontal) donde migran hacia la pared del tubo en el lado del imán. Esta fracción celular positiva de CD4 se recoge y las células se liberan de todos los reactivos de etiquetado mediante la adición de biotina en un imán fuerte (StrepMan, posición vertical). Los Streptamers™ magnéticos migran hacia la pared del tubo y las células sin etiqueta permanecen en el sobrenadante. La biotina se elimina por lavado.
  • La preparación celular resultante está altamente enriquecida con linfocitos T CD4+ con una pureza superior 90 %. No se necesitan pasos de agotamiento ni columnas.
Especificaciones
Tipo de célula PBMC
Material Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin
N.° de celdas 1 x 109 células
Cantidad 1 kit