Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento MB células T naive CD4+ CD45RA+ Fab Streptamer™
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
- Microgránulos magnéticos para Fab Streptamers™ Strep-Tactin™; 3 de 5 × 108 células cada una
- Fab-Strep CD4, humano para el aislamiento de células T; 1 vial para 1 × 109 células
- CD45RA Fab-Strep, humanas para el aislamiento de linfocitos T; 1 vial para 5 x 108 células
- Solución madre de biotina para tecnología Streptamer™; 3 de 1 ml
- El tampón IS, tampón de lavado de Streptamer™, concentrado ×10; 2 de 50 ml
- El aislamiento de las células T humanas CD4 + CD45RA+ se realiza mediante una selección doble positiva en serie. Los PBMC están etiquetados con CD4 magnéticos Fab Streptamers™. Las células etiquetadas se aíslan en un imán fuerte (StrepMan, posición horizontal) donde migran hacia la pared del tubo en el lado del imán. Esta fracción celular positiva de CD4 se recoge y las células se liberan de todos los reactivos de etiquetado mediante la adición de biotina en un imán fuerte (StrepMan, posición vertical). Los Streptamers™ magnéticos migran hacia la pared del tubo y las células sin etiqueta permanecen en el sobrenadante. La biotina se elimina mediante lavado. Las células positivas CD4 puras y sin etiqueta se someten a una segunda selección positiva con Fab Streptamer™ de CD45RA magnéticos siguiendo el mismo procedimiento.
- La preparación celular resultante está altamente enriquecida con células T CD4+ CD45RA+ con una pureza superior al 90 %. No se necesitan columnas.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PBMC |
| Cantidad | 1 kit |
| Tipo | Kit de aislamiento celular |
| Suficiente para | 1,5 x 109 células |