Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de micropartículas magnéticas de Treg CD4+ CD25+ CD45RA- para Fab Streptamer™
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
- Micropartículas magnéticas Strep-Tactin™ para Fab Streptamers™; 4 viales para 5 x 108 células cada una
- CD4 Fab-Strep, humanas para el aislamiento de linfocitos T; 1 vial para 1 x 109 células
- CD25 Fab-Strep, humanas para el aislamiento de linfocitos T; 1 vial para 5 x 108 células
- CD45RA Fab-Strep, humanas para el aislamiento de linfocitos T; 1 vial para 5 x 108 células
- Solución madre de biotina para tecnología Streptamer™; 3 x 1 ml
- Tampón IS, tampón de lavado de Streptamer™, concentrado 10x; 2 x 50 ml
- El aislamiento de linfocitos T de memoria central CD4+ CD25+ CD45RA+ se realiza mediante una selección positiva triple en serie. En un primer paso, las PBMC se etiquetan con CD4 magnéticas de Fab Streptamer™. Las células etiquetadas se aíslan en un imán fuerte (StrepMan, posición horizontal) donde migran hacia la pared del tubo en el lado del imán. Esta fracción celular positiva de CD4 se recoge y las células se liberan de todos los reactivos de etiquetado mediante la adición de biotina en un imán fuerte (StrepMan, posición vertical). Los Streptamers™ magnéticos migran hacia la pared del tubo y las células sin etiqueta permanecen en el sobrenadante. La biotina se elimina por lavado. Las células CD4 positivas puras y sin etiquetar se someten a una segunda selección positiva con CD25 magnéticas de Fab Streptamers™ siguiendo el mismo procedimiento. A continuación, los linfocitos T CD4+ CD25+ se someten a un tercer paso de reducción con CD45RA de Fab Streptamer™.
- La preparación celular resultante está altamente enriquecida con linfocitos T de memoria central CD4+ CD25+ CD45RA+ con una pureza superior al 90 %. No se necesitan pasos de agotamiento ni columnas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | PBMC |
| Material | Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin |
| N.° de celdas | 2 x 109 |
| Cantidad | 1 kit |