missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Antibody (OTI5D9), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70357CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human,Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| CD4 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 | |
| Full length human recombinant protein of human CD4 Antibody (NP_000607) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 920 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI5D9 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Monkey | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido