Learn More
CD39 Monoclonal Antibody (eBioA1 (A1)), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™
Código de producto. p-7226401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
17656955 25 Tests paquete de 25
17696955 100 Tests paquete de 100
2 options
Código de producto. 17656955
Marca: Invitrogen H032T02Y04
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule expressed on peripheral blood B cells, monocytes, T cell clones, and also weakly expressed on granulocytes. CD39 has intrinsic ecto-ATPase activity. Expression of CD39 is induced on T cells and increased on B cells as a late activation antigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD39
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon eBioA1 (A1)
Concentración 5 μL/Test
Conjugado NovaFluor Yellow 660
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica ENTPD1
N.º de referencia del gen P49961
Alias de gen 2610206B08Rik; AA408691; ATPDase; Cd39; CD39 antigen; DKFZp686D194; DKFZp686I093; ecto-apyrase; Ecto-ATP diphosphohydrolase 1; ecto-ATPase 1; ecto-ATPDase 1; Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1; ENTPD1; FLJ40921; FLJ40959; Lymphoid cell activation antigen; NTPDase 1; NTPDase-1; SPG64
Símbolos de los genes ENTPD1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ