Learn More
Invitrogen™ CD39 Monoclonal Antibody (A1), PE
Descripción
This antibody has been shown to block MHC-independent target cell recognition by hapten-specific CTL. Reconstitute with 1 mL of distilled water. After reconstitution, store product undiluted at 4°C in the dark. For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Mouse anti Human CD39, clone A1 recognizes the human CD39 cell surface antigen, a approximately 70-100 kDa molecule expressed on peripheral blood B cells, T cells and monocytes, and weakly expressed by granulocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD39 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | A1 |
| Concentración | Conc. Not Determined |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 5% sucrose and 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | ENTPD1 |
| N.º de referencia del gen | P49961 |
| Alias de gen | 2610206B08Rik; AA408691; ATPDase; Cd39; CD39 antigen; DKFZp686D194; DKFZp686I093; ecto-apyrase; Ecto-ATP diphosphohydrolase 1; ecto-ATPase 1; ecto-ATPDase 1; Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1; ENTPD1; FLJ40921; FLJ40959; Lymphoid cell activation antigen; NTPDase 1; NTPDase-1; SPG64 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.