Learn More
CD39/ENTPD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 410.97€
Especificaciones
Antígeno CD39/ENTPD1
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16898924
Ver documentos
Proteintech
19229-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16888924
Ver documentos
Proteintech
19229-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
19229-1-AP recognizes both the 3 isoforms and soluble form of CD39 (38-478 aa) molecule.
CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule expressed on peripheral blood B cells, monocytes, T cell clones, and also weakly expressed on granulocytes. CD39 has intrinsic ecto-ATPase activity. Expression of CD39 is induced on T cells and increased on B cells as a late activation antigen.
Especificaciones
Especificaciones
CD39/ENTPD1
Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P49961, P55772, P97687
12495, 64519, 953
CD39/ENTPD1 Fusion Protein Ag6165
Primary
-20°C
ENTPD1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATPDase, CD39, Ecto apyrase, Ecto ATP diphosphohydrolase 1, Ecto ATPase 1, Ecto ATPDase 1, ENTPD1, NTPDase 1
Entpd1
IgG
Antigen Affinity Chromatography