missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD39/ENTPD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7205736 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16832744 20 μL 20 microlitros
16822744 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16832744

Marca: Proteintech 142111AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule expressed on peripheral blood B cells, monocytes, T cell clones, and also weakly expressed on granulocytes. CD39 has intrinsic ecto-ATPase activity. Expression of CD39 is induced on T cells and increased on B cells as a late activation antigen.

Especificaciones

Antígeno CD39/ENTPD1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ENTPD1
N.º de referencia del gen P49961, P55772, P97687
Alias de gen ATPDase, CD39, Ecto apyrase, Ecto ATP diphosphohydrolase 1, Ecto ATPase 1, Ecto ATPDase 1, ENTPD1, NTPDase 1
Símbolos de los genes Entpd1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CD39/ENTPD1 Fusion Protein Ag5429
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12495, 64519, 953
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.