missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule expressed on peripheral blood B cells, monocytes, T cell clones, and also weakly expressed on granulocytes. CD39 has intrinsic ecto-ATPase activity. Expression of CD39 is induced on T cells and increased on B cells as a late activation antigen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD39/ENTPD1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.17 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ENTPD1 |
| N.º de referencia del gen | P49961, P55772, P97687 |
| Alias de gen | ATPDase, CD39, Ecto apyrase, Ecto ATP diphosphohydrolase 1, Ecto ATPase 1, Ecto ATPDase 1, ENTPD1, NTPDase 1 |
| Símbolos de los genes | Entpd1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?