missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD39/ENTPD1 Antibody (CD39/8538R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21024AF405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD39/ENTPD1 Monoclonal antibody specifically detects CD39/ENTPD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| CD39/ENTPD1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| ATPDase, CD39 antigen, CD39EC 3.6.1.5, DKFZp686D194, DKFZp686I093, EC 3.6.1, Ecto-apyrase, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-ATPDase 1, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, FLJ40921, FLJ40959, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, NTPDase-1 | |
| Recombinant full-length human CD39/ENTPD1 protein | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell | |
| 953 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CD39/8538R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido