Learn More
CD38 Mouse, APC, Clone: HIT2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
169.05€ - 367.50€
Especificaciones
| Antígeno | CD38 |
|---|---|
| Clon | HIT2 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15991908
|
EnquireBio
QAB38-APC-25Tests |
25 Tests |
169.05€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15981908
|
EnquireBio
QAB38-APC-100Tests |
100 Tests |
367.50€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD38 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 952 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| HIT2 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| NP_001766 | |
| CD38 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |