missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD38 Monoclonal Antibody (OTI9F8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17553684
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17553684 100 μL 100 microlitros
17573684 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17553684

Marca: Origene Technologies TA810514

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD38 (NAD+ glycohydrolase) is a type II transmembrane glycoprotein able to induce activation, proliferation and differentiation of mature lymphocytes and mediate apoptosis of myeloid and lymphoid progenitor cells. CD38 functions as a multi-catalytic ectoenzyme serving as ADP-ribosyl cyclase, cyclic ADP-ribose hydrolase and possibly NAD+ glycohydrolase or as a cell surface receptor. Antibodies to CD38 are useful in subtyping of lymphomas and leukemias, detection of plasma cells (i.e. identification of myelomas), and as a marker for activated B and T cells. CD38 participates in cell adhesion, signal transduction and calcium signaling. Further, CD38 is expressed at high levels in the pancreas, liver, kidney, maligt lymphoma and neuroblastoma. Diseases associated with CD38 dysfunction include chronic lymphocytic leukemia and Richter′s Syndrome.

Especificaciones

Antígeno CD38
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9F8
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD38
N.º de referencia del gen P28907
Alias de gen ADPRC 1
Símbolos de los genes CD38
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombit rabbit CD38 protein produced in HEK293 cells.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.