missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD38 Monoclonal Antibody (OTI8D5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-7225466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17588544 30 μL 30 microlitros
17568544 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17588544

Marca: Origene Technologies TA813842S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

CD38 Monoclonal antibody specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno CD38
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8D5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD38
N.º de referencia del gen P28907
Alias de gen 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase; 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase; 2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase; ADPRC 1; ADPRC1; ADP-ribosyl cyclase 1; ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1; cADPr hydrolase 1; Cd38; CD38 antigen; CD38 antigen (ADP-ribosyl cyclase / cyclic ADP-ribose hydrolase); CD38 antigen (p45); CD38 antigen p45; CD38 molecule; CD38H; Cd38-rs1; cluster of differentiation 38; cyclic ADP-ribose hydrolase 1; ecto-nicotinamide adenine dinucleotide glycohydrolase; I-19; NAD(+) nucleosidase; NAD+ nucleosidase; NIM-R5 antigen; T10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD38 (NP_001766) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.